ContactUsLinkComponent
Latex gloves, Veniclean 1340
Latex gloves, Veniclean 1340
Supplier:  DELTA PLUS
Certificates
Latex gloves, Veniclean 1340
Supplier:  DELTA PLUS
Specifications
  • Catalog No:
  • DELPV1340/6-7
  • DELPV1340/8-9
  • DELPV1340/7-8
  • Modello:
  • 1340
  • 1340
  • 1340
  • Ambidestro/mano specifico:
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Finitura:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Tipo polsino:
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Norma EN:
  • EN 455-1/2/3, EN ISO 374-1 Type C (KT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 455-1/2/3, EN ISO 374-1 Type C (KT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 455-1/2/3, EN ISO 374-1 Type C (KT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
  • +
  • +
  • +