Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature probes
Temperature probes
Temperature sensor, TAI-PM, Pt 100, sheathed element, with PTFE connecting bend, −80...+250 °C, 2,0 m (connecting bend), 3,5×50 mm
Codice catalogo 454-3050
Nome del fornitore:   ISOPAD
Temperature probes
Codice catalogo 454-3050
Nome del fornitore:  ISOPAD
Temperature probes
Temperature sensor, TAI-PM, Pt 100, sheathed element, with PTFE connecting bend, −80...+250 °C, 2,0 m (connecting bend), 3,5×50 mm
Price
SFr. 123.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Range di misura:
    −80...+250 °C
  • Descrizione:
    Temperature sensor, TAI-PM, Pt 100, sheathed element, with PTFE connecting bend
  • Lunghezza:
    2,0 m (connecting bend)
  • Ø×L:
    3,5×50 mm