Orders LinkContactUsLinkComponent
Wafer casettes
Wafer casettes
Nome del fornitore:   Palbam
Wafer casettes
Nome del fornitore:  Palbam
Certificates
Wafer casettes
2 varianti
Product Details & Documents
The palbam class stainless steel wafer cassette is designed to replace standard plastic cassettes, in the semiconductor manufacturing process. The cassette has been designed with H Bar.
  • Non-contaminating
  • Non-deforming
  • Fully conductive
  • Withstands temperatures up to 400 ºC
  • Designed for both manual and robotic handling
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Disponibilità
    Price
  • PALBPCPC0101
    4 inch wafer cassette
    4 inch wafer cassette
    Acciaio inossidabile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 050.00 SFr.
    2 050.00 SFr.
    1 * 1 ST
       2 050.00 SFr.
  • PALBPCPC0210
    8 inch wafer cassette
    8 inch wafer cassette
    Acciaio inossidabile