Protein blocking solution, BLOK™ BLOTTO
BLOK™ BLOTTO 5% non fat milk solution, 2
Codice catalogo 786-192
Nome del fornitore: G-Biosciences
Protein blocking solution, BLOK™ BLOTTO
Codice catalogo 786-192
Nome del fornitore: G-Biosciences
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
BLOK™ BLOTTO is a 5% novel modified milk protein solution used for Westerns, ELISA and dot blot blocking.
- Ready to use
- Blocking in 10 to 15 mins
Specifiche
Specifiche
- Conf:2
- Descrizione:BLOK™ BLOTTO 5% non fat milk solution