Orders LinkContactUsLinkComponent
Optimum Growth Flask
Optimum Growth Flask
Nome del fornitore:   THOMSON INSTRUMENT
Optimum Growth Flask
Nome del fornitore:  THOMSON INSTRUMENT
Certificates
Optimum Growth Flask
Optimum Growth Flask
6 varianti
Product Details & Documents
Optimum Growth™ flasks (patented) give excellent growth and expression for both mammalian and insect cell lines.
  • Baffles designed for high aeration and low shear
  • Same footprint as compairable Fernbach flask
  • Less foaming than disposable Fernbach flask
  • Transfer cap connects directly to Wave Bags™ and bioreactors with quick connect or tube fusing
  • 0,2 μm vented cap
  • Individually packaged and sterilised
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Disponibilità
    Price
  • THMS931116
    Optimum Growth™ flask
    Optimum Growth™ flask
    5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST
    1 * 4 ST - SFr. 476.00
    SFr. 476.00
    1 * 4 ST
       SFr. 476.00
  • THMS931111
    Optimum Growth™ flask
    Optimum Growth™ flask
    250 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 1’030.00
    SFr. 1’030.00
    1 * 50 ST
       SFr. 1’030.00
  • THMS931112
    Optimum Growth™ flask
    Optimum Growth™ flask
    500 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 818.00
    SFr. 818.00
    1 * 25 ST
       SFr. 818.00
  • THMS931114
    Optimum Growth™ flask
    Optimum Growth™ flask
    2,8 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 300.00
    SFr. 300.00
    1 * 6 ST
       SFr. 300.00
  • THMS931110
    Optimum Growth™ flask
    Optimum Growth™ flask
    125 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 757.00
    SFr. 757.00
    1 * 50 ST
       SFr. 757.00
  • THMS931113
    Optimum Growth™ flask
    Optimum Growth™ flask
    1,6 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 713.00
    SFr. 713.00
    1 * 12 ST
       SFr. 713.00