Orders LinkContactUsLinkComponent
PCR microtubes
PCR microtubes
PCR tubes, individual, with attached cap, trasparente, 0,5 ml
Codice catalogo 731-0407
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   EPPENDORF
PCR microtubes
Codice catalogo 731-0407
Nome del fornitore:  EPPENDORF
   Produzione a basso impatto
PCR microtubes
PCR microtubes
PCR tubes, individual, with attached cap, trasparente, 0,5 ml
Price
SFr. 62.40
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PP.
  • Etched lid for labelling
  • Tight sealing
  • Easy to open
  • Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
These thin-walled, 0,5 ml PCR tubes are designed for use with all thermal cyclers with 0,5 ml block format.
Colour: Translucent
Documents
Specifiche
  • Capacità:
    0,5 ml
  • Colore:
    trasparente
  • Descrizione:
    PCR tubes, individual, with attached cap
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Cat. No.:
    731-0407
  • Certificazione ambientale:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001