ContactUsLinkComponent
Pipette tips for Finnpipette® Focus Multi-channel Plus, Axygen®
Pipette tips for Finnpipette® Focus Multi-channel Plus, Axygen®
Catalog # 736-0456
Supplier:  Corning
   Produzione a basso impatto
Pipette tips for Finnpipette® Focus Multi-channel Plus, Axygen®
Catalog # 736-0456
Supplier:  Corning
   Produzione a basso impatto
Specifications
  • Confezione:
    384 tips/rack, 10 racks/case
  • Sterili:
    -
  • Volume:
    5 - 50 µl
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • Stile punta:
    FPT-384-R
  • Per uso con:
    Finnpipette® Focus multi-channel Plus
  • Conf:
    3.840