ContactUsLinkComponent
Autoclaves, vertical, HG
undefined
Autoclaves, vertical, HG
  • Catalog No:
  • HMCA21001
  • HMCA21002
  • Modello:
  • HG 50
  • HG 80
  • Capacità:
  • 50,2 L
  • 76 L
  • Temperatura:
  • 135 °C
  • 135 °C
  • Pressione max.:
  • 2,5 bar
  • 2,5 bar
  • Ø×A interne:
  • 364×482 mm
  • 364×730 mm
  • L×P×A est.:
  • 455×691×890 mm
  • 455×691×1030 mm
  • Peso:
  • 62 kg
  • 73 kg
  • Potenza riscaldante:
  • 3000 W
  • 3800 W
  • Timer:
  • +
  • +
Frequently Bought Together