Tip boxes for Qualitix® macro tips
Box with hinged lid, for 24 × 10 ml macro tips
Codice catalogo SOCO312.10ER
Nome del fornitore: Socorex Isba
Vai a
Product Details & Documents
Empty rack for 24×10 ml macrotips, autoclavable.
Informazioni per l'ordine: 4/pack.
Specifiche
- Descrizione:Box with hinged lid, for 24 × 10 ml macro tips
- Seq:02