Bulb pipettes, one mark, Class B
200 ml
Codice catalogo NEUB0272-30-200
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Bulb pipettes, one mark, Class B
Codice catalogo NEUB0272-30-200
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Vai a
Product Details & Documents
Glass.
- Calibrated to deliver 'EX'
- Full delivery
- Blue graduations
Certifications: DIN 12691
Specifiche
- Capacità:200 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..