Scrubbing brush
Scrubbing brush, without handle, Legno, 220 mm, 50 mm
Codice catalogo NEOL2-3275
Nome del fornitore: NEOLAB
Vai a
Product Details & Documents
Scrubbing brush with fibre bristles and wooden block.
Specifiche
- Handle material:Legno
- Descrizione:Scrubbing brush, without handle
- Lunghezza totale:220 mm
- Lunghezza spazzola:50 mm