Orders LinkContactUsLinkComponent
Connection system GL 45
Nome del fornitore:   SciLabware
Connection system GL 45
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Connection system GL 45
Connection system GL 45
14 varianti
Product Details & Documents
PP screwcaps for Pyrex® GL 45 media-lab bottles facilitate the transfer of liquids within a closed and sterile system.
  • Temperature resistant to 140 °C
  • Membrane screw cap is ideal for aerobic microbiology and cell culture, with gas permeable
  • Dishwasher safe
Ideal for chemistry and biotechnology laboratories. Components are fully interchangeable and compatible with both two and three port screwcaps. Four different tubing diameters can be accommodated (Ext.Ø; 1,6, 3,0, 3,2 and 6,0 mm). The additional pressure compensation set that includes a membrane filter with 0,2 μm sized pores permits sterile pressure equalisation. Unused ports can be sealed with a blanking cap. Components are fully interchangeable and compatible with both two and three port screwcaps.
Product Family Options
Connection system
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • BIBB4537/02
    Screw cap, GL 45, PP, with two ports GL 14
    Screw cap, GL 45, PP, with two ports GL 14
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 105.00
    SFr. 105.00
    1 * 2 ST
       SFr. 105.00
  • BIBB4537/04
    Screw cap, GL 45, PP, with three ports GL 14
    Screw cap, GL 45, PP, with three ports GL 14
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 113.00
    SFr. 113.00
    1 * 2 ST
       SFr. 113.00
  • BIBB4538/02
    Screw cap, GL 14, PP, with tubing outlet
    Screw cap, GL 14, PP, with tubing outlet
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 15.20
    SFr. 15.20
    1 * 2 ST
       SFr. 15.20
  • BIBB4538/04
    Screw cap, GL 14, PP, with PTFE coated insert
    Screw cap, GL 14, PP, with PTFE coated insert
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 9.20
    SFr. 9.20
    1 * 2 ST
       SFr. 9.20
  • BIBB4539/02
    Insert for GL14 screwcap with tubing outlet, 1,6 mm ID
    Insert for GL14 screwcap with tubing outlet, 1,6 mm ID
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 30.30
    SFr. 30.30
    1 * 1 ST
       SFr. 30.30
  • BIBB4539/04
    Insert for GL14 screwcap with tubing outlet, 3,0 mm ID
    Insert for GL14 screwcap with tubing outlet, 3,0 mm ID
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 30.30
    SFr. 30.30
    1 * 1 ST
       SFr. 30.30
  • BIBB4539/06
    Insert for GL14 screwcap with tubing outlet, 3,2 mm ID
    Insert for GL14 screwcap with tubing outlet, 3,2 mm ID
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 30.30
    SFr. 30.30
    1 * 1 ST
       SFr. 30.30
  • BIBB4539/08
    Insert for GL14 screwcap with tubing outlet, 6,0 mm ID
    Insert for GL14 screwcap with tubing outlet, 6,0 mm ID
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 30.30
    SFr. 30.30
    1 * 1 ST
       SFr. 30.30
  • BIBB4539/10
    Pressure compension set for GL 14 ports with 0,2 μm syringe filter
    Pressure compension set for GL 14 ports with 0,2 μm syringe filter
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 48.70
    SFr. 48.70
    1 * 1 ST
       SFr. 48.70
  • BIBB4541/02
    Replacement syringe filter, 0,2 μm, for pressure compression set
    Replacement syringe filter, 0,2 μm, for pressure compression set
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 39.60
    SFr. 39.60
    1 * 2 ST
       SFr. 39.60
Twin tubing connectors
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • BIBB4537/06
    Twin hose connector screwcap, PP, GL 45
    Twin hose connector screwcap, PP, GL 45
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 110.00
    SFr. 110.00
    1 * 2 ST
       SFr. 110.00
  • BIBB4541/04
    Syringe filter, 0,2 μm, with hose connector adapter
    Syringe filter, 0,2 μm, with hose connector adapter
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 123.00
    SFr. 123.00
    1 * 2 ST
       SFr. 123.00
Membrane screw caps
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • BIBB4507/45D
    Membrane screwcap, PP, blue, GL 45, with 0,2 μm PTFE membrane
    Membrane screwcap, PP, blue, GL 45, with 0,2 μm PTFE membrane
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 55.50
    SFr. 55.50
    1 * 5 ST
       SFr. 55.50
Bottle pourer
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • BIBB4542/02
    Bottle pourer, PTFE, GL 45, with venting tube and attached PP blue cap
    Bottle pourer, PTFE, GL 45, with venting tube and attached PP blue cap
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 196.00
    SFr. 196.00
    1 * 1 ST
       SFr. 196.00