Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping funnels, cylindrical, Quickfit®
Dropping funnels, cylindrical, Quickfit®
Nome del fornitore:   SciLabware
Dropping funnels, cylindrical, Quickfit®
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Dropping funnels, cylindrical, Quickfit®
Dropping funnels, cylindrical, Quickfit®
2 varianti
Product Details & Documents
Funnel stem with ground-glass cone for flasks and assemblies. Stopcock has interchangeable glass key.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Certifications: Complies with ISO 4800
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Dimensione cono
    Cono femmina
    Disponibilità
    Price
  • 100 ml
    14/23 NS
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 102.00
    SFr. 102.00
    1 * 1 ST
       SFr. 102.00
  • 100 ml
    19/26 NS
    19/26 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 114.00
    SFr. 114.00
    1 * 1 ST
       SFr. 114.00