Vacuum jars, Nalgene®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vacuum jars, Nalgene®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificates
Informazioni su questo articolo
Polyetherimide, amber, transparent.
- Excellent chemical resistance (not use with unsaturated halogenated hydrocarbons)
- Good temperature resistance
- Not autoclavable when used for vacuum service
These chemically-resistant jars have an amber cast and may be useful for demanding service.
2 varianti
Product Details & Documents
Polyetherimide, amber, transparent.
- Excellent chemical resistance (not use with unsaturated halogenated hydrocarbons)
- Good temperature resistance
- Not autoclavable when used for vacuum service
These chemically-resistant jars have an amber cast and may be useful for demanding service.
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- NALGDS5320-0910
- NALGDS5320-1212
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàØ estAltezzaDisponibilitàPrice
- Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALGDS5320-0910Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Produzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALGDS5320-1212Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.