ContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, wet-strengthened
Qualitative filter papers, wet-strengthened
Supplier:  PRAT DUMAS
Certificates
undefined
Qualitative filter papers, wet-strengthened
Supplier:  PRAT DUMAS
Specifications
  • Catalog No:
  • PRATA007609
  • PRATA010609
  • PRATJ015609
  • PRATJ020609
  • PRATA015609
  • PRATA025106
  • PRATA013106
  • PRATA007106
  • PRATA009106
  • PRATJ025609
  • PRATA015106
  • PRATA025609
  • PRATJ045609
  • PRATJ050609
  • PRATA020609
  • PRATA013609
  • PRATJ040609
  • PRATJ010609
  • PRATJ013609
  • PRATA040609
  • Grado:
  • 609
  • 609
  • 609
  • 609
  • 609
  • 106
  • 106
  • 106
  • 106
  • 609
  • 106
  • 609
  • 609
  • 609
  • 609
  • 609
  • 609
  • 609
  • 609
  • 609
  • Peso:
  • 95 g/m²
  • 95 g/m²
  • 95 g/m²
  • 95 g/m²
  • 95 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 95 g/m²
  • 65 g/m²
  • 95 g/m²
  • 95 g/m²
  • 95 g/m²
  • 95 g/m²
  • 95 g/m²
  • 95 g/m²
  • 95 g/m²
  • 95 g/m²
  • 95 g/m²
  • Spessore:
  • 215 μm
  • 215 μm
  • 215 μm
  • 215 μm
  • 215 μm
  • 170 μm
  • 170 μm
  • 170 μm
  • 170 μm
  • 215 μm
  • 170 μm
  • 215 μm
  • 215 μm
  • 215 μm
  • 215 μm
  • 215 μm
  • 215 μm
  • 215 μm
  • 215 μm
  • 215 μm
  • Ritenzione delle particelle:
  • 20 - 25 μm
  • 20 - 25 μm
  • 20 - 25 μm
  • 20 - 25 μm
  • 20 - 25 μm
  • 7 - 10 μm
  • 7 - 10 μm
  • 7 - 10 μm
  • 7 - 10 μm
  • 20 - 25 μm
  • 7 - 10 μm
  • 20 - 25 μm
  • 20 - 25 μm
  • 20 - 25 μm
  • 20 - 25 μm
  • 20 - 25 μm
  • 20 - 25 μm
  • 20 - 25 μm
  • 20 - 25 μm
  • 20 - 25 μm