Floating racks
Floating racks (set of 2) for up to 24 tubes
N° de catalogue EDVO689
Fournisseur: EDVOTEK
Aller à
Product Details & Documents
Floating rack is ideal for floating tubes in water baths and tubs.
Length: 11,43 cm
Width: 7,62 cm
Spécifications
- Descrizione:Floating racks (set of 2) for up to 24 tubes
- Cat. No.:EDVO689
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.