Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophobic SC-DVB (SO3)
Catalog # 8196-02
Supplier: Avantor
Specifications
- Capacità:1 ml
- Seq:08
- Peso letto:35 mg
- Conf:1
Specifications
About this item
Queste colonne sono dotate di resine polimeriche BAKERBOND® DVB, che sono il prodotto della tecnologia delle microparticelle polimeriche ultra pulite. Queste particelle di resina hanno una grande area superficiale, sono altamente rigide, sono stabili nell'intervallo di pH da 1 a 14, sono bagnabili in acqua e non sono influenzate dall'essiccazione del sorbente. Queste colonne sono raccomandate quando si utilizzano metodi di rilevamento avanzato.
- Migliora il recupero della preparazione del campione
- A base di polimeri
Applicazioni generali: analiti ionici e basici.
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità mista.