ContactUsLinkComponent
Safemount Q Path®
  00647520.
 :  
undefined
Safemount Q Path®
  00647520.
 :  
  • Tipo di conf.:
    Flacone in plastica
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    Soluzione di montaggio Safemount Q Path®
Safemount Q Path® è una soluzione di montaggio, fornita in un flacone in PET, compatibile con Safesolv. Consente di incollare il vetrino coprioggetto al vetrino e fissa la sonda in posizione dopo la colorazione.
  • Flacone color ambra
  • Applicazione semplice
  • Rimozione agevole