ContactUsLinkComponent
Ultrafiltration units, Vivaflow 50R
Ultrafiltration units, Vivaflow 50R
Supplier:  Sartorius
Certificates
undefined
Ultrafiltration units, Vivaflow 50R
Supplier:  Sartorius
Specifications
  • Catalog No:
  • SARTVF05H0
  • SARTVF05H4
  • SARTVF05H2
  • SARTVF05H1
  • Superficie di filtrazione:
  • 50 cm²
  • 50 cm²
  • 50 cm²
  • 50 cm²
  • Ø×H:
  • 24×100 mm
  • 24×100 mm
  • 24×100 mm
  • 24×100 mm
  • Temperatura:
  • max. 60 °C
  • max. 60 °C
  • max. 60 °C
  • max. 60 °C
  • Pressione max.:
  • 4 bar
  • 4 bar
  • 4 bar
  • 4 bar