Inspection mirror
Robust telescopic mirror, glass/metal, 100 g, 56 mm, 254/375 (in/out)
Katalognr. SIMELD3025
Anbieter: Industrial Physics
Direkt zu
Product Details & Documents
Ideal for visual inspection of hard-to-reach spots. Spots that are difficult to inspect are even more difficult to blast or coat.
- With a simple inspection mirror a visual inspection behind stiffeners, under- or on top of I-beams or other awkward places is easy to perform
- Made of clear glass that can be positioned by setting the double all angle ball joints for for 360° viewing
- Ball joints are manufactured from spring steel to withstand stresses of constant repositioning and hold the mirror in any desired position
Dokumente
TQC Company Video
Videos
Technische Daten
- Descrizione:Robust telescopic mirror, glass/metal, 100 g
- Lunghezza:254/375 (in/out)
- Seq:02
- Ø:56 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..