Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting forceps
Dissecting forceps
Nome del fornitore:   HARVARD APPARATUS
Dissecting forceps
Nome del fornitore:  HARVARD APPARATUS
Certificates
Dissecting forceps
2 varianti
Product Details & Documents
Micro dissecting forceps with tower tip. Made from stainless steel or Inox steel.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • HARV52-2060
    Dissecting forceps, Inox steel, tip width 0,10 mm, tip thickness 0,06 mm
    Dissecting forceps, Inox steel, tip width 0,10 mm, tip thickness 0,06 mm
    Straight
    110 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 357.00 SFr.
    357.00 SFr.
    1 * 1 ST
       357.00 SFr.
  • HARV60-3854
    Dissecting forceps, stainless steel, tip width 0,05 mm, tip thickness 0,01 mm
    Dissecting forceps, stainless steel, tip width 0,05 mm, tip thickness 0,01 mm
    Straight
    110 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..