Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, TruCLEAN™
Nome del fornitore:   PERFEX
Buckets, TruCLEAN™
Nome del fornitore:  PERFEX
Certificates
Buckets, TruCLEAN™
Buckets, TruCLEAN™
9 varianti
Product Details & Documents
Temperature resistant polypropylene buckets with stainless steel handles.
  • Buckets interlock when placed side by side
  • Non-porous, super smooth surface prevents microbial growth
  • Embossed graduations in English for accurate measure
  • Stainless steel handles will not rust, corrode or oxidize
  • Autoclavable, gamma ETO sterilization compatible
  • Impervious to most chemicals, solvents and detergents
Buckets are seated firmly within cart base eliminating any possibility of spillage during transport.
Ideal for any critical manufacturing environment. Compatible with TruCLEAN Pro Mopping Systems.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • 129-0111
    TruCLEAN™ supply pail
    TruCLEAN™ supply pail
    blu
    6 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 1 ST
       SFr. 143.00
  • 129-0113
    TruCLEAN™ supply pail
    TruCLEAN™ supply pail
    rosso
    6 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 1 ST
       SFr. 143.00
  • 129-0112
    TruCLEAN™ supply pail
    TruCLEAN™ supply pail
    bianco
    6 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 1 ST
       SFr. 143.00
  • 129-0108
    TruCLEAN™ bucket
    TruCLEAN™ bucket
    blu
    15 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 129-0106
    TruCLEAN™ bucket
    TruCLEAN™ bucket
    rosso
    15 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 231.00
    SFr. 231.00
    1 * 1 ST
       SFr. 231.00
  • 129-0107
    TruCLEAN™ bucket
    TruCLEAN™ bucket
    bianco
    15 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 169.00
    SFr. 169.00
    1 * 1 ST
       SFr. 169.00
  • 129-0105
    TruCLEAN™ bucket
    TruCLEAN™ bucket
    blu
    25 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 129-0103
    TruCLEAN™ bucket
    TruCLEAN™ bucket
    rosso
    25 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 129-0104
    TruCLEAN™ bucket
    TruCLEAN™ bucket
    bianco
    25 L