Kit di colori Gram, Sigma-Aldrich®
N° de catalogue 1.11885.0001
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Tipo di conf.:Fibre carton
- Conf:5
- Seq:0005
- Pk Info:5× 500 ml (Preparation Capacity 250 slides)
Spécifications
À propos de cet article
:
ADR:3,
:M-Clarity™ quality level = MQ300
UN:1993
:GHS02
:GHS07
Température de stockage:Ambiente
:1