Precision density hydrometers, M100
Informazioni su questo articolo
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,002 g/cm³
Reference temperature: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Informazioni per l'ordine: Surface tension in class M (medium) on request.
Confezione: Individually in a square plastic sleeve.
14 varianti
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,002 g/cm³
Reference temperature: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Informazioni per l'ordine: Surface tension in class M (medium) on request.
Confezione: Individually in a square plastic sleeve.
Product Family Options
Surface tension: Class L up to 1000 g/cm³
Informazioni sul prodotto
- ModelloRange di misuraDivisioneRange di temperaturaLunghezzaDisponibilitàPrice
Surface tension: Class H above 1000 g/cm³
Informazioni sul prodotto
- ModelloRange di misuraDivisioneRange di temperaturaLunghezzaDisponibilitàPrice
- SCNL3192005Density hydrometers, type M 100-100Density hydrometers, type M 100-100M100-1001,000 – 1,100 g/cm³0,002 g/cm³0...+30 °C250 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 27.20
- SCNL3192006Density hydrometers, type M 100-110Density hydrometers, type M 100-110M100-1101,100 – 1,200 g/cm³0,002 g/cm³0...+30 °C250 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 27.20