Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample vials, 6 ml
Sample vials, 6 ml
Nome del fornitore:   METROHM
Sample vials, 6 ml
Nome del fornitore:  METROHM
Certificates
Sample vials, 6 ml
2 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø×A
    Colore
    Tappo incluso
    Disponibilità
    Price
  • 6,00 ml
    22×38 mm
    trasparente
    No
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 1’900.00
    SFr. 1’900.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 1’900.00
  • 6,00 ml
    22×38 mm
    trasparente
    No
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 225.00
    SFr. 225.00
    1 * 100 ST
       SFr. 225.00
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Closures
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Setto
    Tipo
    Ø×A
    Disponibilità
    Price
  • Silicone
    Clear aluminium
    20,7×7,4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 4’750.00
    SFr. 4’750.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 4’750.00