Orders LinkContactUsLinkComponent
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
Nome del fornitore:   FRISTADS KANSAS
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
Nome del fornitore:  FRISTADS KANSAS
Certificates
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
15 varianti
Product Details & Documents
Double-face sweat jacket made from 80% cotton and 20% polyester.
  • Red contrast colour at collar and zip pullers
  • Two front pockets, one breast pocket with zip
  • Cuffs and hem in rib with elastane
  • Tapered waist
Weight: 320 g/m²
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • KWIN110170543S
  • KWIN110170543M
  • KWIN110170543L
  • KWIN110170543XL
  • KWIN1101705432XL
  • KWIN110170940S
  • KWIN110170940M
  • KWIN110170940L
  • KWIN110170940XL
  • KWIN1101709402XL
  • KWIN110170941S
  • KWIN110170941M
  • KWIN110170941L
  • KWIN110170941XL
  • KWIN1101709412XL
  • Applicazioni per abiti:
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • Genere:
  • Per le donne
  • Per le donne
  • Per le donne
  • Per le donne
  • Per le donne
  • Per le donne
  • Per le donne
  • Per le donne
  • Per le donne
  • Per le donne
  • Per le donne
  • Per le donne
  • Per le donne
  • Per le donne
  • Per le donne
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Tipo di chiusura:
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Tessuto:
  • 80% cotton and 20% polyester
  • 80% cotton and 20% polyester
  • 80% cotton and 20% polyester
  • 80% cotton and 20% polyester
  • 80% cotton and 20% polyester
  • 80% cotton and 20% polyester
  • 80% cotton and 20% polyester
  • 80% cotton and 20% polyester
  • 80% cotton and 20% polyester
  • 80% cotton and 20% polyester
  • 80% cotton and 20% polyester
  • 80% cotton and 20% polyester
  • 80% cotton and 20% polyester
  • 80% cotton and 20% polyester
  • 80% cotton and 20% polyester
  • Peso:
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Taglia dell'abbigliamento
    Disponibilità
    Price
  • blu scuro
    S
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN110170543S
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
    Genere
    Per le donne
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    80% cotton and 20% polyester
    Peso
    320 g/m²
  • blu scuro
    M
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN110170543M
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
    Genere
    Per le donne
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    80% cotton and 20% polyester
    Peso
    320 g/m²
  • blu scuro
    L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN110170543L
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
    Genere
    Per le donne
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    80% cotton and 20% polyester
    Peso
    320 g/m²
  • blu scuro
    XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN110170543XL
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
    Genere
    Per le donne
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    80% cotton and 20% polyester
    Peso
    320 g/m²
  • blu scuro
    XXL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN1101705432XL
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
    Genere
    Per le donne
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    80% cotton and 20% polyester
    Peso
    320 g/m²
  • nero
    S
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 84.00
    SFr. 84.00
    1 * 1 ST
       SFr. 84.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN110170940S
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
    Genere
    Per le donne
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    80% cotton and 20% polyester
    Peso
    320 g/m²
  • nero
    M
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 84.00
    SFr. 84.00
    1 * 1 ST
       SFr. 84.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN110170940M
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
    Genere
    Per le donne
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    80% cotton and 20% polyester
    Peso
    320 g/m²
  • nero
    L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 84.00
    SFr. 84.00
    1 * 1 ST
       SFr. 84.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN110170940L
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
    Genere
    Per le donne
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    80% cotton and 20% polyester
    Peso
    320 g/m²
  • nero
    XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 84.00
    SFr. 84.00
    1 * 1 ST
       SFr. 84.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN110170940XL
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
    Genere
    Per le donne
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    80% cotton and 20% polyester
    Peso
    320 g/m²
  • nero
    XXL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 84.00
    SFr. 84.00
    1 * 1 ST
       SFr. 84.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN1101709402XL
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
    Genere
    Per le donne
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    80% cotton and 20% polyester
    Peso
    320 g/m²
  • grigio scuro
    S
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN110170941S
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
    Genere
    Per le donne
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    80% cotton and 20% polyester
    Peso
    320 g/m²
  • grigio scuro
    M
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN110170941M
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
    Genere
    Per le donne
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    80% cotton and 20% polyester
    Peso
    320 g/m²
  • grigio scuro
    L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN110170941L
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
    Genere
    Per le donne
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    80% cotton and 20% polyester
    Peso
    320 g/m²
  • grigio scuro
    XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN110170941XL
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
    Genere
    Per le donne
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    80% cotton and 20% polyester
    Peso
    320 g/m²
  • grigio scuro
    XXL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN1101709412XL
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
    Genere
    Per le donne
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    80% cotton and 20% polyester
    Peso
    320 g/m²