Low ash hardened quantitative filter papers
Supplier: PRAT DUMAS
About this item
These papers are made of very pure cellulose and are washed in acids. They are designed for the quantitative analyses of routine applications and wet strengthened.
8 Options Available Below
Product Details & Documents
These papers are made of very pure cellulose and are washed in acids. They are designed for the quantitative analyses of routine applications and wet strengthened.
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- PRATA150600
- PRATA185600
- PRATA150603
- PRATA185603
- PRATJ110600
- PRATJ150603
- PRATJ185600
- PRATJ240603
- Grado:
- 600
- 600
- 603
- 603
- 600
- 603
- 600
- 603
- Peso:
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- Spessore:
- 270 µm
- 270 µm
- 290 µm
- 290 µm
- 270 µm
- 290 µm
- 270 µm
- 290 µm
- Ritenzione delle particelle:
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 12 - 16 µm
- 12 - 16 µm
- 8 - 12 µm
- 12 - 16 µm
- 8 - 12 µm
- 12 - 16 µm
- Contenuto di cenere:
- 0,02%
- 0,02%
- 0,02%
- 0,02%
- 0,02%
- 0,02%
- 0,02%
- 0,02%
Specifications
Product Family Options
Plain filters
Product Information
- GradoTagliaAvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.PRATA150600Grado600Peso80 g/m²Spessore270 µmRitenzione delle particelle8 - 12 µmContenuto di cenere0,02% - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.PRATA185600Grado600Peso80 g/m²Spessore270 µmRitenzione delle particelle8 - 12 µmContenuto di cenere0,02% - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.PRATA150603Grado603Peso80 g/m²Spessore290 µmRitenzione delle particelle12 - 16 µmContenuto di cenere0,02% - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.PRATA185603Grado603Peso80 g/m²Spessore290 µmRitenzione delle particelle12 - 16 µmContenuto di cenere0,02%
Folded filters
Product Information
- GradoTagliaAvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.PRATJ110600Grado600Peso80 g/m²Spessore270 µmRitenzione delle particelle8 - 12 µmContenuto di cenere0,02% - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.PRATJ150603Grado603Peso80 g/m²Spessore290 µmRitenzione delle particelle12 - 16 µmContenuto di cenere0,02% - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.PRATJ185600Grado600Peso80 g/m²Spessore270 µmRitenzione delle particelle8 - 12 µmContenuto di cenere0,02% - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.PRATJ240603Grado603Peso80 g/m²Spessore290 µmRitenzione delle particelle12 - 16 µmContenuto di cenere0,02%