Orders LinkContactUsLinkComponent
Mallets, Aesculap®
Nome del fornitore:   Aesculap
Mallets, Aesculap®
Nome del fornitore:  Aesculap
Certificates
6 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Peso della testa
    Ø testa
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • AESCFL010
    Mallet peek, 230 g
    Mallet peek, 230 g
    42 mm
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFL011
    Mallet peek, 315 g
    Mallet peek, 315 g
    49 mm
    255 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFL035R
    Mallet with nylon inserts, exchangeable, 350 g
    Mallet with nylon inserts, exchangeable, 350 g
    160 g
    20 mm
    190 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFL036R
    Mallet, with nylon inserts, exchangeable, 210 g
    Mallet, with nylon inserts, exchangeable, 210 g
    135 g
    25 mm
    185 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFL038R
    Mallet, with flat/round head, 320 g
    Mallet, with flat/round head, 320 g
    235 g
    30 mm
    185 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 158.00
    SFr. 158.00
    1 * 1 ST
       SFr. 158.00
  • AESCFL039R
    Mallet, 234 g
    Mallet, 234 g
    130 g
    25 mm
    185 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Set of spare nylon inserts
    Set of spare nylon inserts
    AESCFL037
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE