Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
Nome del fornitore:   NEOLAB
Cryoboxes
Nome del fornitore:  NEOLAB
Certificates
Cryoboxes
2 varianti
Product Details & Documents
Cryo resistant cardboard.
  • Water repellent
  • Llid has a marking area on one of the sides
For storage of tissue culture tubes of 15 and 50 ml capacities for cryogenic deep freezers.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Scomparti
    Per
    Esterno L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • NEOL2-7094
    without grid insert
    without grid insert
    -
    Tissue culture tubes 15/50 ml
    122×122×128 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 14.20
    SFr. 14.20
    1 * 1 ST
       SFr. 14.20
  • NEOL2-7095
    without grid insert
    without grid insert
    -
    Tissue culture tubes 15/50 ml
    148×148×128 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 16.20
    SFr. 16.20
    1 * 1 ST
       SFr. 16.20
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Scomparti
    Per provette
    Disponibilità
    Price
  • Grid insert for cryo boxes
    Grid insert for cryo boxes
    NEOL2-7096
    5×5
    15 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 2.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Scomparti
    Per provette
    Disponibilità
    Price
  • Grid insert for cryo boxes
    Grid insert for cryo boxes
    NEOL2-7098
    3×3
    50 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 2.60