Orders LinkContactUsLinkComponent
Homogeniser, Precellys® Evolution
Homogeniser, Precellys® Evolution
Catalog #
Homogeniser, Precellys® Evolution
Catalog #
Supplier:  
Homogeniser, Precellys® Evolution
Homogeniser, Precellys® Evolution
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 432-0306
    Empty metal tubes set for Precellys® Evolution homogenisers, 6×7 ml metal tubes, tube holder and blocking plate
    Personalised filling
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 3 340.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 432-0346
    Cryolys® Evolution, funziona SOLO con ghiaccio secco e viene posizionato sopra al Precellys Evolution.
    Raffreddamento dei campioni durante l'utilizzo dell'omogeneizzatore Precellys® Evolution
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 7 980.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • BERTS002474PEVO0A0
    50 ml holder pack (1×50 ml tube holder working as blocking plate)
    Precellys® Evolution
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 1 410.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • BERTS002275PEVO0A0
    Metal tube holder pack (1×metal tube blocking plate and 1×metal tube holder)
    Precellys® Evolution
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 1 410.00 SFr.