ContactUsLinkComponent
Alcohol meters with thermometer
Alcohol meters with thermometer
Codice catalogo GERI0857
Nome del fornitore:  GERING
undefined
Alcohol meters with thermometer
Codice catalogo GERI0857
Nome del fornitore:  GERING
Specifiche
  • Range di temperatura:
    0…35 °C
  • Descrizione:
    Alcohol meter according to Gay-Lussac (15 °C)
  • Lunghezza:
    330/320 mm
  • Seq:
    02
  • Divisione:
    1,0 %
  • Conf:
    1
  • Range di misura:
    0 - 100 %
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Alcohol meters for special applications.