Density hydrometers, with thermometer
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Informazioni su questo articolo
These density hydrometers with thermometer are calibrated at 20 °C.
3 varianti
Product Details & Documents
These density hydrometers with thermometer are calibrated at 20 °C.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Range di misuraDivisioneRange di temperaturaLunghezzaDisponibilitàPrice