Capillary tubes, Rotilabo®
Codice catalogo ROTH0820.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Specifiche
- Ø est:1,35 mm
- Ø int.:0,95 mm
- Descrizione:Capillary tubes, AR® - glass
- Lunghezza:80 mm
- Conf:100
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Thin AR® glass.
- Open on one side