Orders LinkContactUsLinkComponent
Proteinase K solution
Proteinase K solution
Nome del fornitore:   PanReac AppliChem
Proteinase K solution
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
Certificates
Proteinase K solution
3 varianti
Product Details & Documents
Proteinase K is used to destruct proteins in cell lysates (tissue, cultured cells) and to liberate nucleic acids, since it very effectively digests DNases and RNases.
  • DNases/RNases not detectable
  • Proteinase K min. 600 mAnsonU/ml
  • GHS symbols: GHS08
  • GHS signal word: Danger
Composition:
CaCl₂ · 2H₂O 1 mM
Glycerol (v/v) 40%
Proteinase K 20 mg/ml
Tris · HCl (pH 7,5) 10 mM
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • A4392.0001
  • A4392.0005
  • A4392.0010
  • Nome dell'enzima:
  • Proteinase K solution
  • Proteinase K solution
  • Proteinase K solution
  • Sinonimi degli enzimi:
  • Protease K solution 20 mg/ml, Endopeptidase K solution 20 mg/ml, Tritirachium alkaline proteinase solution 20 mg/ml, Tritirachium album serine proteinase solution 20 mg/ml, Peptidase K solution 20 mg/ml
  • Protease K solution 20 mg/ml, Endopeptidase K solution 20 mg/ml, Tritirachium alkaline proteinase solution 20 mg/ml, Tritirachium album serine proteinase solution 20 mg/ml, Peptidase K solution 20 mg/ml
  • Protease K solution 20 mg/ml, Endopeptidase K solution 20 mg/ml, Tritirachium alkaline proteinase solution 20 mg/ml, Tritirachium album serine proteinase solution 20 mg/ml, Peptidase K solution 20 mg/ml
  • Concentrazione:
  • 20 mg/ml
  • 20 mg/ml
  • 20 mg/ml
  • Condizioni di conservazione:
  • 2...8 °C
  • 2...8 °C
  • 2...8 °C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Conf
    Disponibilità
    Price
  • 1 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - SFr. 58.00
    SFr. 58.00
    1 * 1 mL
       SFr. 58.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    A4392.0001
    Nome dell'enzima
    Proteinase K solution
    Sinonimi degli enzimi
    Protease K solution 20 mg/ml, Endopeptidase K solution 20 mg/ml, Tritirachium alkaline proteinase solution 20 mg/ml, Tritirachium album serine proteinase solution 20 mg/ml, Peptidase K solution 20 mg/ml
    Concentrazione
    20 mg/ml
    Condizioni di conservazione
    2...8 °C
  • 5 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - SFr. 132.00
    SFr. 132.00
    1 * 5 mL
       SFr. 132.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    A4392.0005
    Nome dell'enzima
    Proteinase K solution
    Sinonimi degli enzimi
    Protease K solution 20 mg/ml, Endopeptidase K solution 20 mg/ml, Tritirachium alkaline proteinase solution 20 mg/ml, Tritirachium album serine proteinase solution 20 mg/ml, Peptidase K solution 20 mg/ml
    Concentrazione
    20 mg/ml
    Condizioni di conservazione
    2...8 °C
  • 10 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL - SFr. 238.00
    SFr. 238.00
    1 * 10 mL
       SFr. 238.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    A4392.0010
    Nome dell'enzima
    Proteinase K solution
    Sinonimi degli enzimi
    Protease K solution 20 mg/ml, Endopeptidase K solution 20 mg/ml, Tritirachium alkaline proteinase solution 20 mg/ml, Tritirachium album serine proteinase solution 20 mg/ml, Peptidase K solution 20 mg/ml
    Concentrazione
    20 mg/ml
    Condizioni di conservazione
    2...8 °C