Orders LinkContactUsLinkComponent
Connectors, PP
Connectors, PP
Nome del fornitore:   PIEPER FILTER
Connectors, PP
Nome del fornitore:  PIEPER FILTER
Certificates
Connectors, PP
18 varianti
Product Details & Documents
Connectors, made of PP, natural.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Ø int.tubo
    Disponibilità
    Price
  • 229-0515
    Connector, straight, male luer lock/tubing nipple
    Connector, straight, male luer lock/tubing nipple
    1,6 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 28.10
    SFr. 28.10
    1 * 10 ST
       SFr. 28.10
  • 229-0516
    Connector, straight, male luer lock/tubing nipple
    Connector, straight, male luer lock/tubing nipple
    2,4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 28.10
    SFr. 28.10
    1 * 10 ST
       SFr. 28.10
  • 229-0517
    Connector, straight, male luer lock/tubing nipple
    Connector, straight, male luer lock/tubing nipple
    3,2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 28.10
    SFr. 28.10
    1 * 10 ST
       SFr. 28.10
  • 229-0518
    Connector, straight, male luer lock/tubing nipple
    Connector, straight, male luer lock/tubing nipple
    4,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 33.50
    SFr. 33.50
    1 * 10 ST
       SFr. 33.50
  • INFIPP-LMS48
    Connector, straight, male luer lock/tubing nipple
    Connector, straight, male luer lock/tubing nipple
    4,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 33.50
    SFr. 33.50
    1 * 10 ST
       SFr. 33.50
  • INFIPP-LMS64
    Connector, straight, male luer lock/tubing nipple
    Connector, straight, male luer lock/tubing nipple
    6,4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 33.50
    SFr. 33.50
    1 * 10 ST
       SFr. 33.50
  • 229-0525
    Connector, straight, female luer lock/tubing nipple
    Connector, straight, female luer lock/tubing nipple
    1,6 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 23.90
    SFr. 23.90
    1 * 10 ST
       SFr. 23.90
  • 229-0526
    Connector, straight, female luer lock/tubing nipple
    Connector, straight, female luer lock/tubing nipple
    2,4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 23.90
    SFr. 23.90
    1 * 10 ST
       SFr. 23.90
  • 229-0527
    Connector, straight, female luer lock/tubing nipple
    Connector, straight, female luer lock/tubing nipple
    3,2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 28.10
    SFr. 28.10
    1 * 10 ST
       SFr. 28.10
  • 229-0528
    Connector, straight, female luer lock/tubing nipple
    Connector, straight, female luer lock/tubing nipple
    4,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 28.10
    SFr. 28.10
    1 * 10 ST
       SFr. 28.10
  • INFIPP-LFS48
    Connector, straight, female luer lock/tubing nipple
    Connector, straight, female luer lock/tubing nipple
    4,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 32.50
    SFr. 32.50
    1 * 10 ST
       SFr. 32.50
  • INFIPP-LFS64
    Connector, straight, female luer lock/tubing nipple
    Connector, straight, female luer lock/tubing nipple
    6,4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 32.50
    SFr. 32.50
    1 * 10 ST
       SFr. 32.50
  • 229-0530
    Connector, straight, male luer slip/tubing nipple
    Connector, straight, male luer slip/tubing nipple
    1,6 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 39.40
    SFr. 39.40
    1 * 10 ST
       SFr. 39.40
  • 229-0531
    Connector, straight, male luer slip/tubing nipple
    Connector, straight, male luer slip/tubing nipple
    2,4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 39.40
    SFr. 39.40
    1 * 10 ST
       SFr. 39.40
  • 229-0533
    Connector, straight, male luer slip/tubing nipple
    Connector, straight, male luer slip/tubing nipple
    4,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 39.40
    SFr. 39.40
    1 * 10 ST
       SFr. 39.40
  • INFIPP-LFL/LFL
    Connector, straight, female luer lug/female luer lug
    Connector, straight, female luer lug/female luer lug
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 502.00
    SFr. 502.00
    1 * 100 ST
       SFr. 502.00
  • 229-0521
    Coupling, male luer lock/female luer lock
    Coupling, male luer lock/female luer lock
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 47.80
    SFr. 47.80
    1 * 10 ST
       SFr. 47.80
  • INFIPP-LFLW
    Connector, female luer lug
    Connector, female luer lug
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 724.00
    SFr. 724.00
    1 * 100 ST
       SFr. 724.00