Mag-Bind® RXNPure Plus Kit
M1386-01
:
- Conf:50 mL
- Method / Format:Magnetic beads
- Prep size:Scalable
- Refine target molecule:Amplified/modified DNA
- Sample type:PCR and other enzymatic reactions
- Target molecule:DNA
- Descrizione:Mag-Bind® RXNPure Plus Kit
- Dimensione del campione:Variable
- Descrizione:Mag-Bind® RXNPure Plus Kit
Mag-Bind® RXNPure Plus Kit consente una rapida e affidabile purificazione del DNA dalle reazioni PCR ed enzimatiche con efficiente recupero. Il sistema combina chimiche brevettate alla reversibilità di legame al DNA delle biglie magnetiche che legano selettivamente amplificati PCR di lunghezza maggiore di 100 bp, eliminando nucleotidi, primer e prodotti PCR aspecifici come dimeri di primer.
- Rimozione efficiente di primer in eccesso, dimeri di primer, dNTP e sali
- Nessuna fase di centrifugazione/filtrazione
- Adattabile alla maggior parte delle piattaforme robotiche
- Può essere usato in formato da 96 o 384 pozzetti
Il kit è ideato per la purificazione manuale o completamente automatizzata e può non richiedere la riprogrammazione delle stazioni robotiche.