- Conf:50 Tests
- Method / Format:Column (silica-based)
- Prep size:Maxi
- Refine target molecule:Total DNA
- Sample type:BloodBiofluids (serum, plasma, saliva)
- Target molecule:DNA
- Descrizione:Kit E.Z.N.A.® Blood DNA Maxiprep
- Dimensione del campione:2 - 10 ml
- Descrizione:E.Z.N.A.® Blood DNA Maxi Kit
L'E.Z.N.A.® Blood DNA Maxi Kit è particolarmente adatto per l'isolamento su larga scala di DNA genomico. Il kit consente di purificare rapidamente DNA genomico proveniente da campioni di sangue intero per un massimo di 10 ml. I campioni possono essere originati da sangue intero appena prelevato e congelato, trattato con anticoagulanti comuni quali citrato, EDTA ed eparina. Inoltre, possono essere utilizzati campioni di plasma, siero, buffy coat, midollo osseo, linfociti, piastrine e liquidi organici. Il kit non prevede estrazioni con fenolo/cloroformio e passaggi lunghi quali la precipitazione con isopropanolo. Il DNA purificato utilizzando E.Z.N.A.® Blood DNA Maxi Kit non presenta agenti contaminanti e inibitori enzimatici ed è quindi adatto per la maggior parte di applicazioni downstream quali PCR, southern blotting e digestione con enzimi di restrizione di DNA totale di alta qualità.
- Isolamento del DNA da campioni fino a 10 ml
- Senza estrazioni organiche o precipitazioni con alcol
- DNA puro, senza contaminanti ed inibitori enzimatici
- Procedura completa in meno di 60 minuti