Buste per spedizioni antimanomissione Intervoid®
Référence 129-1030
Fournisseur: COVERIS
Spécifications
- Descrizione:Intervoid®, busta per spedizioni antimanomissione con ricevuta staccabile
- L×L:310×460 mm
- Seq:03
- Conf:500
Spécifications
À propos de cet article
Le buste per spedizioni antimanomissione Intervoid® sono pensate per garantire la sicurezza nella spedizione, per posta, di campioni o dati riservati. Soddisfano le necessità fondamentali di avere una reale garanzia di tracciabilità, riservatezza e sicurezza durante il trasporto di campioni.
- Pellicola in polietilene opaca per proteggere il contenuto dalla luce e assicurare la massima riservatezza
- Tracciabilità: codice a barre unico con numerazione sequenziale e ricevuta staccabile
- Massima sicurezza: chiusura, originale sistema brevettato (in attesa di brevetto), microstampa