Flame photometer
Flame photometer, (Na) 0 - 40 ppm (K) 0 - 20 ppm (Li) 0 - 100 ppm ; 0 - 1 ppm for clinical mode (Ca) 0 - 100 ppm
Codice catalogo SHEW47542500
Nome del fornitore: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Vai a
Product Details & Documents
Designed to measure up to four elements: Sodium (Na), potassium (K) and calcium (Ca) using air/propane flame.
- Fully automatic ignition and flame optimisation
- Date and time of analysis printed at each calibration
- Quality check and repeat samples identified on the printout
In 'Continuous' mode, it displays the current value on each channel: A reading can be printed at any time.
In 'Peak' mode, it can detect a stable reading following sample introduction for transfer to a printer or computer and the display is frozen until the next sample.
Delivery information: Supplied with air compressor and BlueNotes™ 420 software.
Specifiche
- Range di misura:(Na) 0 - 40 ppm (K) 0 - 20 ppm (Li) 0 - 100 ppm ; 0 - 1 ppm for clinical mode (Ca) 0 - 100 ppm
- Descrizione:Flame photometer
- Cat. No.:SHEW47542500
- Peso:10 kg
- Limite di rilevamento:(Na/K/Li) 0,5 ppm (Ca) 5 ppm
- Riproducibilità:Up to 2 % for 20 consecutive samples
- L×P×A:390×345×510 mm
- Linearità:±1 % @ 50 % of displayed value
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Polystyrene sample cups, 2 ml
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Potassium filter
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Polystyrene sample cups, 14 ml
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Probe set for autosampler
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Lithium filter
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Sodium filter