Orders LinkContactUsLinkComponent
Flow indicator paddle wheel
Flow indicator paddle wheel
Flow indicator paddle wheel, SAN, 2 bar
Codice catalogo 618-1130
Nome del fornitore:   SEMADENI
Flow indicator paddle wheel
Codice catalogo 618-1130
Nome del fornitore:  SEMADENI
Flow indicator paddle wheel
Flow indicator paddle wheel, SAN, 2 bar
Price
SFr. 30.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flow indicator with propeller, Styrolacrylnitrile (SAN) transparent.
  • Corrosion resistant design without metal parts
  • Operating temperature up to 30 °C
  • Mounting length 90 mm
Suitable for gas and water flow control.
Attenzione: Not suitable for use with solvents, acids or alkalis.
Specifiche
  • Descrizione:
    Flow indicator paddle wheel
  • Materiale:
    SAN
  • Pressione:
    2 bar