Orders LinkContactUsLinkComponent
Extraction unit E-812/E-816
Extraction unit E-812/E-816
Nome del fornitore:   BUCHI
Extraction unit E-812/E-816
Nome del fornitore:  BUCHI
Certificates
Extraction unit E-812/E-816
Extraction unit E-812/E-816
2 varianti
Product Details & Documents
Soxhlet extraction for exhaustive total fat extraction with preceding hydrolysis
  • Run six samples simultaneously with E-816 model
  • Reduced solvent consumption and lower running costs
  • High speed heating with ceramic plates and individual heating zones
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Contenuto estrattore
    Prestazioni
    Disponibilità
    Price
  • BUCH049111
    Extraction Units E-816 SOX
    Extraction Units E-816 SOX
    E-812
    190 ml
    1200 W
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • BUCH047581
    Extraction units E-812 SOX
    Extraction units E-812 SOX
    E-816
    190 ml
    1200 W
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Beaker Soxhlet / ECE, 80 mm, 130 ml
    Beaker Soxhlet / ECE, 80 mm, 130 ml
    BUCH049427
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 229.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Paper thimbles, 25×100 mm
    Paper thimbles, 25×100 mm
    BUCH018105
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - SFr. 155.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Condenser
    Condenser
    BUCH047604
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 594.70