Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature indicating strips
Temperature indicating strips
Nome del fornitore:   Industrial Physics
Temperature indicating strips
Nome del fornitore:  Industrial Physics
Certificates
Temperature indicating strips
Temperature indicating strips
12 varianti
Product Details & Documents
These temperature indicating strips are designed for use in electronics, food and pharmaceutical industries, and also in the oven and engine construction businesses. They are particularly useful for indicating temperatures of moving parts.
  • Self adhesive foils to measure maximum surface temperatures
  • Indicators change colour when marked temperature is reached and the change is irreversible
  • Highest temperature remains visible for months
Delivery information: Series 5 and Series 8 contains 10 stickers per sheet.
Product Family Options
Series 5
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Disponibilità
    Price
  • 40…54 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 40.30
    SFr. 40.30
    1 * 10 ST
       SFr. 40.30
  • 60…82 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 40.30
    SFr. 40.30
    1 * 10 ST
       SFr. 40.30
  • 88…110 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 40.30
    SFr. 40.30
    1 * 10 ST
       SFr. 40.30
  • 116…138 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 40.30
    SFr. 40.30
    1 * 10 ST
       SFr. 40.30
  • 143…166 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 41.90
    SFr. 41.90
    1 * 10 ST
       SFr. 41.90
  • 171…193 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 40.30
    SFr. 40.30
    1 * 10 ST
       SFr. 40.30
  • 199…224 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 40.30
    SFr. 40.30
    1 * 10 ST
       SFr. 40.30
Series 8
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Disponibilità
    Price
  • 40…71 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 37.20
    SFr. 37.20
    1 * 10 ST
       SFr. 37.20
  • 77…116 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 37.20
    SFr. 37.20
    1 * 10 ST
       SFr. 37.20
  • 121…160 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 37.20
    SFr. 37.20
    1 * 10 ST
       SFr. 37.20
  • 166…204 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 37.20
    SFr. 37.20
    1 * 10 ST
       SFr. 37.20
  • 210…260 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 37.20
    SFr. 37.20
    1 * 10 ST
       SFr. 37.20