Orders LinkContactUsLinkComponent
Label, removable
Label, removable
Removable, square labels for all H20 chip tray covers, H-20, Poliolefine, Riposizionabile, a base di gomma, bianco, 38×38 mm, 1000 labels/roll
Codice catalogo ENTEH20-002LB
Nome del fornitore:   ENTEGRIS
Label, removable
Codice catalogo ENTEH20-002LB
Nome del fornitore:  ENTEGRIS
Label, removable
Label, removable
Removable, square labels for all H20 chip tray covers, H-20, Poliolefine, Riposizionabile, a base di gomma, bianco, 38×38 mm, 1000 labels/roll
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Made of polyolefin copolymer. Blank label for customized marking. Pressure-sensitive adhesive is both removable and nondepositing.
  • Adheres well to most plastic surfaces
  • For use with all H20 chip tray covers
  • Leaving no adhesive residue
Specifiche
  • Tipo:
    H-20
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Removable, square labels for all H20 chip tray covers
  • Dimensioni:
    38×38 mm
  • Materiale:
    Poliolefine
  • Confezione:
    1000 labels/roll
  • Adesivo:
    Riposizionabile, a base di gomma