Standard trimetilammina 1000 mg/l in acqua per cromatografia a scambio ionico
Catalog # 85003.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:Flacone in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Trimetilammina
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a standard NIST. Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISO Guide 34/ISO17025. Fornito con certificato di analisi.