Standard perclorato 1000 mg/l in acqua per cromatografia a scambio ionico
84987.180
:
- Concentrazione:1000 mg/l
- Tipo di conf.:Flacone in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Perclorato, soluzione standard
- Indice:KClO₄ in H₂O
: Tracciabile a standard NIST. Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISO Guide 34/ISO17025. Fornito con certificato di analisi.