Standard bario 1000 mg/l in acqua per cromatografia a scambio ionico
Codice catalogo 84954.180
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:Flacone in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Bario
- Simbolo:Ba
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: Tracciabile a standard NIST. Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISO Guide 34/ISO17025. Fornito con certificato di analisi.