Orders LinkContactUsLinkComponent
Bone cutting forceps, Aesculap®
Bone cutting forceps, Aesculap®
Nome del fornitore:   Aesculap
Bone cutting forceps, Aesculap®
Nome del fornitore:  Aesculap
Certificates
Bone cutting forceps, Aesculap®
11 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • AESCFO601R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Small, curved
    130 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 422.00
    SFr. 422.00
    1 * 1 ST
       SFr. 422.00
  • AESCFO602R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Large, curved
    170 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFO612R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Standard, straight
    170 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFO610R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Böhler, straight
    145 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFO611R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Böhler, curved
    145 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFO640R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Ruskin-Liston, straight
    190 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFO641R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Ruskin-Liston, curved
    190 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFO648R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Liston-Stille
    265 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFO649R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Liston-Key, S-shaped for posterior rib ends
    255 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCOK378R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Kazanjian
    185 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFO614R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Mc Indoe, curved
    175 mm