Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex mixers, Cyclone
Vortex mixers, Cyclone
Nome del fornitore:   NICKEL ELECTRO
Vortex mixers, Cyclone
Nome del fornitore:  NICKEL ELECTRO
Certificates
Vortex mixers, Cyclone
2 varianti
Product Details & Documents
The Cyclone mixers create a vortex in the tube, which gives a highly effective mixing action. The Cyclone+ is designed for tube, micro plate, flask and micro tube mixing at slow speeds using accessory platforms which can be quickly interchanged. It is ideal for pre-treating paraffin specimens for FISH assys, hybridization step, pre-warm the probe to room temperature, vortex and spin down.
  • Variable speed
  • Skirted rubber mixing cup prevents liquid entering the casing
  • Accepts vessels up to 25 mm diameter
  • Continuous running at the chosen speed or on demand by inserting the tube into the cup
Caution: * Maximum recommended accessory platform mixing speeds up to 1000 rpm for the Cyclone+ model.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • NICKCM-1
  • NICKCM-2
  • Modello:
  • CM-1
  • Movimento di agitazione:
  • Orbital
  • Orbital
  • Ampiezza di agitazione:
  • 7 mm
  • 4 mm
  • Intervallo di velocità:
  • 200 - 2800 min⁻¹
  • 200 - 2800 min⁻¹*
  • Alimentazione:
  • 230 V, 50 Hz, 75 W
  • 230 V, 50 Hz, 75 W
  • Ø max. dei tubi (mm):
  • 25 mm
  • L×P×A:
  • 150x175x150 mm
  • Peso:
  • 4 kg
  • 4 kg
  • Dimensioni complessive:
  • 150×175×150 mm
  • 150×175×150 mm
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • NICKCM-1
    CM-1 Cyclone Vortex Mixer
    CM-1 Cyclone Vortex Mixer
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 727.00 SFr.
    727.00 SFr.
    1 * 1 ST
       727.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NICKCM-1
    Modello
    CM-1
    Movimento di agitazione
    Orbital
    Ampiezza di agitazione
    7 mm
    Intervallo di velocità
    200 - 2800 min⁻¹
    Alimentazione
    230 V, 50 Hz, 75 W
    Ø max. dei tubi (mm)
    25 mm
    L×P×A
    150x175x150 mm
    Peso
    4 kg
    Dimensioni complessive
    150×175×150 mm
  • Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 793.00 SFr.
    793.00 SFr.
    1 * 1 ST
       793.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NICKCM-2
    Modello
    Movimento di agitazione
    Orbital
    Ampiezza di agitazione
    4 mm
    Intervallo di velocità
    200 - 2800 min⁻¹*
    Alimentazione
    230 V, 50 Hz, 75 W
    Ø max. dei tubi (mm)
    L×P×A
    Peso
    4 kg
    Dimensioni complessive
    150×175×150 mm