Bath thermometer
Thermometer, fish shaped, +5...+45 °C, 155 mm, Spirit (blue)
AMARZ640830
: Amarell
- Descrizione:Thermometer, fish shaped
- Lunghezza:155 mm
- Riempimento:Spirit (blue)
- Range di misura:+5...+45 °C