Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® PCR Workstation
VWR® PCR Workstation
Non assemblata, VWR® postazione PCR, spina EU/Schuko, non assemblata
Codice catalogo 732-2541
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® PCR Workstation
Codice catalogo 732-2541
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR® PCR Workstation
VWR® PCR Workstation
Non assemblata, VWR® postazione PCR, spina EU/Schuko, non assemblata
Price
SFr. 4’960.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
La postazione PCR VWR® è un involucro PCR per la preparazione dei campioni PCR e altri protocolli sensibili. Offre una doppia azione di decontaminazione mediante inattivazione UV dei contaminanti aerodispersi e legati alle superfici e rappresenta pertanto un ambiente ideale per l’allestimento PCR. Corpo esterno in acciaio inossidabile, pannelli anteriore e laterali in Makrolon® da 8 mm per protezione dai raggi UV.
  • Decontaminazione attiva del piano di lavoro nelle pause di lavoro tramite irradiazione UV
  • Ulteriore inattivazione dei contaminanti in aerosol tramite ricircolo di aria schermata dai raggi UV durante il funzionamento
  • Prevenzione delle contaminazioni grazie al piano di lavoro antimicrobico in acciaio inossidabile
  • Indicatore di funzionamento del tubo di ricircolo dell'aria UV
  • Visualizza il tempo di funzionamento dei tubi UV per consentire la sostituzione tempestiva per un'intensità dei raggi UV costante
  • Ripiani rimovibili per ampliare lo spazio di stoccaggio per provette di reazione, pipette o rack sul pannello posteriore
  • Quattro prese interne per la strumentazione da laboratorio, quali minicentrifughe o vorticatori, consentono di associare diverse fasi operative senza interrompere il flusso di lavoro
  • Meccanismo di sicurezza elettromagnetico per arrestare l'irradiazione UV se si apre il pannello anteriore
Ampia area per un lavoro senza stress: Offrendo ampio spazio e la possibilità di ospitare apparecchiature da banco, la postazione PCR VWR® consente la combinazione di più fasi di lavoro senza cambio di posizione, riducendo al minimo il rischio di contaminazione incrociata.
Fare riferimento al manuale per selezionare il tipo di spina e presa compatibile per il proprio paese.
Certifications: Certificazione di sicurezza, approvazione TÜV. Made in Germany.
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine: Formato Flat Pack per una consegna facile e conveniente - da assemblare.
Confezione:
Attenzione:
Specifiche
  • Descrizione:
    VWR® postazione PCR, spina EU/Schuko, non assemblata
  • Seq:
    01
  • Details:
    Non assemblata
  • Cat. No.:
    732-2541
  • Peso:
    48 kg
  • Luminosità ( lux ):
    2 tubi UV interni (254 nm, 25 W ciascuno)
    1 tubo UV per ricircolo d'aria UV (254 nm, 8 W)
    1 tubo di luce bianca interno (15 W)
  • Modello:
    Stazione di lavoro PCR
  • L×P×A est.:
    750×620×780 mm
  • Ripiani:
    Amovibile
  • Area di lavoro:
    715×540 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Replacement Interior UV Tubes for VWR® PCR Workstation, 8 W (254 nm), pack of 2 tubes
    Replacement Interior UV Tubes for VWR® PCR Workstation, 8 W (254 nm), pack of 2 tubes
    732-2544
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 114.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Replacement Interior White Light Tube, for UV Air Recirculator or HEPA/UV system, 15 W, pack of 1
    Replacement Interior White Light Tube, for UV Air Recirculator or HEPA/UV system, 15 W, pack of 1
    732-2543
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 39.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Replacement Interior UV Tube for UV Air Recirculator or HEPA/UV system, 8 W (254 nm), pack of 1
    Replacement Interior UV Tube for UV Air Recirculator or HEPA/UV system, 8 W (254 nm), pack of 1
    732-2545
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 56.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Replacement Dust Filter for VWR® PCR Workstation Air Recirculator, pack of 10 filters (shelf life >10 years if stored dry at room temperature)
    Replacement Dust Filter for VWR® PCR Workstation Air Recirculator, pack of 10 filters (shelf life >10 years if stored dry at room temperature)
    732-2546
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 28.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Pre-filter for VWR® PCR Workstation HEPA/UV system, (1 filter)
    Pre-filter for VWR® PCR Workstation HEPA/UV system, (1 filter)
    732-3411
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 78.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Carbon filter for VWR® PCR Workstation HEPA/UV system, 1 filter (shelf life 3 years if stored dry, in the dark and at room temperature)
    Carbon filter for VWR® PCR Workstation HEPA/UV system, 1 filter (shelf life 3 years if stored dry, in the dark and at room temperature)
    732-3412
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 132.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • HEPA filter for VWR® PCR Workstation HEPA/UV system, 1 filter (shelf life 5 years if stored dry, in the dark and at room temperature)
    HEPA filter for VWR® PCR Workstation HEPA/UV system, 1 filter (shelf life 5 years if stored dry, in the dark and at room temperature)
    732-3413
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 313.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lampada UV da 254 nm per ricircolo d'aria UV
    Lampada UV da 254 nm per ricircolo d'aria UV
    135-2686
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 46.80